1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300529-1G
PC300529-5G
APOSPC300529-1GEA
280
EUR
APOSPC300529-1G
APOSPC300529-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Formula:
C₁₃H₁₃F₄N₃O₂S Peso molecolare: 351,32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23381087 CAS Number: 1440535-63-6 |