Stampa…
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300528-1G PC300528-5G
APOSPC300528-1GEA 280 EUR
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formula: C₁₃H₁₈FNO₃
Peso molecolare: 255,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03724539
CAS Number: 170876-53-6