Stampa…
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300523-1G PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA 118 EUR
APOSPC300523-1G APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formula: C₁₀H₇FN₂O₅
Peso molecolare: 254,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00587688
CAS Number: 524731-77-9