Stampa…
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole-2-thiol, 2-Sulphanyl-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300517-100MG PC300517-1G PC300517-250MG
APOSPC300517-100MGEA 0 EUR
APOSPC300517-100MG APOSPC300517-1G APOSPC300517-250MG
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₄F₃NOS
Peso molecolare: 219,184 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23183903
CAS Number: 13451-80-4