Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300516-1G PC300516-250MG
APOSPC300516-1GEA 0 EUR
APOSPC300516-1G APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Punto di fusione: 26…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18250484
CAS Number: 114997-91-0