Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 219 EUR
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di fusione: 34…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09222481
CAS Number: 175785-41-8