Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 248 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,119 g/mol
Punto di ebollizione: 40…42 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19374815
CAS Number: 1267217-46-8