Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-2-methyl-3-oxo-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one
PC300508-1G PC300508-250MG
APOSPC300508-1GEA 245 EUR
APOSPC300508-1G APOSPC300508-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 231,171 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19376607
CAS Number: 189940-07-6