Stampa…
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 377 EUR
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22551931
CAS Number: 1263061-60-4