Stampa…
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 173 EUR
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847631
CAS Number: 1277178-00-3