3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09263228 CAS Number: 1000341-21-8 |