3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300011-1G
PC300011-250MG
PC300011-500MG
PC300011-2.5G
APOSPC300011-1GEA
481
EUR
APOSPC300011-1G
APOSPC300011-250MG
APOSPC300011-500MG
APOSPC300011-2.5G
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Formula:
C₈H₆F₄N₂O₃ Peso molecolare: 254,138 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28967936 CAS Number: 1980049-92-0 |