Stampa…
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300010-1G PC300010-100MG PC300010-250MG PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA 452 EUR
APOSPC300010-1G APOSPC300010-100MG APOSPC300010-250MG APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
Peso molecolare: 276,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28154809
CAS Number: 1980040-34-3