4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115881 CAS Number: 21900-43-6 UN: 3265 ADR: 8,III |