Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2956-25G PC2956-5G PC2956-100G
APOSPC2956-25GEA 273 EUR
APOSPC2956-25G APOSPC2956-5G APOSPC2956-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane
Formula: C₄H₄F₆
Peso molecolare: 166,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094211
CAS Number: 382-09-2