Stampa…
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 137 EUR
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Punto di fusione: 235…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741395
CAS Number: 914637-51-7