Stampa…
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 62.6 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,126 g/mol
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08729272
CAS Number: 5847-89-2