Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC29356-1G PC29356-250MG PC29356-5G
APOSPC29356-1GEA 524 EUR
APOSPC29356-1G APOSPC29356-250MG APOSPC29356-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Peso molecolare: 271,459 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066743
CAS Number: 1849390-96-0