Stampa…
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Punto di fusione: 100…101 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784302
CAS Number: 38470-19-8