Stampa…
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 176 EUR
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClFO₂S₂
Peso molecolare: 264,724 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02091512
CAS Number: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8,III