3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2906-25G
PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA
121
EUR
APOSPC2906-25G
APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formula:
C₆H₄F₂IN Peso molecolare: 255.004 g/mol Punto di fusione: 112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07774190 CAS Number: 1542-34-3 |