Stampa…
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 128 EUR
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061141
CAS Number: 236754-63-5