Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-carboxybenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2856-1G PC2856-5G PC2856-250MG
APOSPC2856-1GEA 98.9 EUR
APOSPC2856-1G APOSPC2856-5G APOSPC2856-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Punto di fusione: 122…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06253757
CAS Number: 177420-64-3