Stampa…
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-propanoylanisole, 1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 321 EUR
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: 44478 °C
Densità: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042509
CAS Number: 71292-82-5