Stampa…
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741379
CAS Number: 914637-31-3