Stampa…
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulphonic acid
PC28311-100MG PC28311-1G PC28311-250MG
APOSPC28311-100MGEA 125 EUR
APOSPC28311-100MG APOSPC28311-1G APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Formula: C₇H₂F₁₄O₅S
Peso molecolare: 464,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32011184
CAS Number: 749836-20-2
UN: 3265
ADR: 8,III