4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28305-1G
PC28305-250MG
PC28305-5G
APOSPC28305-1GEA
685
EUR
APOSPC28305-1G
APOSPC28305-250MG
APOSPC28305-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Formula:
C₇H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD30730450 CAS Number: 153085-12-2 UN: 1993 ADR: 3,III |