Stampa…
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 217 EUR
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Peso molecolare: 223,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28799119
CAS Number: 1803834-87-8