Stampa…
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812106
CAS Number: 2004497-81-6