Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28298-1G PC28298-250MG
APOSPC28298-1GEA 524 EUR
APOSPC28298-1G APOSPC28298-250MG
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Formula: C₆H₃F₃N₄O
Peso molecolare: 204,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812105
CAS Number: 140911-30-4