Stampa…
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 68.3 EUR
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₉H₇F₃N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812104
CAS Number: 1421952-04-6