Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 EUR
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formula: C₅ClF₃N₂S
Peso molecolare: 212,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669458
CAS Number: 151729-41-8