Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 524 EUR
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₈ClF₃O₂
Peso molecolare: 300,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812101
CAS Number: 1518092-44-8