Stampa…
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 379 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₁F₂NO
Peso molecolare: 211,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089573
CAS Number: 138716-25-3