Stampa…
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 575 EUR
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₇H₇F₃N₂S
Peso molecolare: 208,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486197
CAS Number: 62772-91-2