Stampa…
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 473 EUR
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₂ClF₃N₂S
Peso molecolare: 238,617 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22557535
CAS Number: 1360887-00-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III