Stampa…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28284-1G PC28284-250MG
APOSPC28284-1GEA 105 EUR
APOSPC28284-1G APOSPC28284-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Formula: C₇H₄ClF₃N₄·BrH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546141
CAS Number: 2379918-43-9