Stampa…
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28283-1G PC28283-250MG
APOSPC28283-1GEA 288 EUR
APOSPC28283-1G APOSPC28283-250MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Formula: C₁₀H₆BrClF₂O₂
Peso molecolare: 311,507 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29042701
CAS Number: 1823188-28-8