Stampa…
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 430 EUR
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Peso molecolare: 228,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812109
CAS Number: 2379917-17-4