Stampa…
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 430 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Peso molecolare: 212,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812108
CAS Number: 2379917-16-3