Stampa…
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Peso molecolare: 228.651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812107
CAS Number: 2379917-15-2