Stampa…
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 328 EUR
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃ClF₅NO₂S
Peso molecolare: 295,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29042616
CAS Number: 1823183-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III