Stampa…
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28277-1G PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA 136 EUR
APOSPC28277-1G APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₁₁H₇ClF₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812113
CAS Number: 2379918-31-5