1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC28274-1G
PC28274-250MG
APOSPC28274-1GEA
143
EUR
APOSPC28274-1G
APOSPC28274-250MG
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula:
C₁₁H₅ClF₆N₂O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31812112 CAS Number: 2379918-52-0 |