Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28273-1G PC28273-250MG
APOSPC28273-1GEA 120 EUR
APOSPC28273-1G APOSPC28273-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₈FN₃O
Peso molecolare: 205,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411212
CAS Number: 58905-21-8