Stampa…
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28271-1G PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA 902 EUR
APOSPC28271-1G APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Formula: C₇H₅FN₂O₃S
Peso molecolare: 216,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546146
CAS Number: 152721-97-6