Stampa…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 383 EUR
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 264.588 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406878
CAS Number: 1823188-42-6