Stampa…
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28269-1G PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA 524 EUR
APOSPC28269-1G APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Peso molecolare: 338,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29042696
CAS Number: 1823184-48-0