Stampa…
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28268-1G PC28268-250MG
APOSPC28268-1GEA 280 EUR
APOSPC28268-1G APOSPC28268-250MG
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅F₃N₂OS
Peso molecolare: 234,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08018587
CAS Number: 141598-78-9