Stampa…
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC28264-1G PC28264-250MG
APOSPC28264-1GEA 430 EUR
APOSPC28264-1G APOSPC28264-250MG
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Formula: C₉H₁₀F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21337845
CAS Number: 1823183-62-5